2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501464-1G PC501464-250MG PC501464-5G
APOSPC501464-1GEA 5230 DKK
APOSPC501464-1G APOSPC501464-250MG APOSPC501464-5G
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₉FN₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28397848
CAS-nummer: 1809015-20-0