Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501461-1G PC501461-5G
APOSPC501461-1GEA 610 DKK
APOSPC501461-1G APOSPC501461-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00273345
CAS-nummer: 128577-47-9