2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501459-1G PC501459-250MG PC501459-5G
APOSPC501459-1GEA 3550 DKK
APOSPC501459-1G APOSPC501459-250MG APOSPC501459-5G
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₄BrFIN
Molekylvægt: 315.91 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28397846
CAS-nummer: 1936364-85-0