3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501419-1G PC501419-5G
APOSPC501419-1GEA 1050 DKK
APOSPC501419-1G APOSPC501419-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FNO₃
Smeltepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185621
CAS-nummer: 883987-74-4