Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501414-1G PC501414-25G PC501414-5G
APOSPC501414-1GEA 164 DKK
APOSPC501414-1G APOSPC501414-25G APOSPC501414-5G
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆FNO₄
Smeltepunkt: 50…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12172991
CAS-nummer: 883987-72-2