4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501409-1G PC501409-250MG
APOSPC501409-1GEA 4750 DKK
APOSPC501409-1G APOSPC501409-250MG
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₆BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348640
CAS-nummer: 78126-14-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III