4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501404-100MG PC501404-250MG
APOSPC501404-100MGEA 458 DKK
APOSPC501404-100MG APOSPC501404-250MG
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆ClF₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23703477
CAS-nummer: 156425-08-0