5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501400-1G PC501400-5G
APOSPC501400-1GEA 2710 DKK
APOSPC501400-1G APOSPC501400-5G
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Formel: C₈H₃BrFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11899541
CAS-nummer: 1049118-00-4