5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501388-1G PC501388-250MG
APOSPC501388-1GEA 3140 DKK
APOSPC501388-1G APOSPC501388-250MG
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formel: C₉H₉FO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348626
CAS-nummer: 1845690-53-0