3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501386-1G PC501386-250MG
APOSPC501386-1GEA 3260 DKK
APOSPC501386-1G APOSPC501386-250MG
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formel: C₉H₉FO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20441520
CAS-nummer: 13372-52-6