2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501375-1G PC501375-250MG PC501375-5G
APOSPC501375-1GEA 436 DKK
APOSPC501375-1G APOSPC501375-250MG APOSPC501375-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₈BrFO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348619
CAS-nummer: 1401796-84-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III