2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501373-1G PC501373-5G
APOSPC501373-1GEA 731 DKK
APOSPC501373-1G APOSPC501373-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₇FO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13191594
CAS-nummer: 1197193-11-5