4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501367-1G PC501367-250MG
APOSPC501367-1GEA 10810 DKK
APOSPC501367-1G APOSPC501367-250MG
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₈BrFO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348618
CAS-nummer: 1192347-88-8