3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501365-1G PC501365-250MG PC501365-5G
APOSPC501365-1GEA 1660 DKK
APOSPC501365-1G APOSPC501365-250MG APOSPC501365-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₈BrFO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20485579
CAS-nummer: 942199-49-7