2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501328-1G PC501328-250MG
APOSPC501328-1GEA 2510 DKK
APOSPC501328-1G APOSPC501328-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348592
CAS-nummer: 1807120-19-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III