Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501326-1G PC501326-250MG PC501326-5G
APOSPC501326-1GEA 828 DKK
APOSPC501326-1G APOSPC501326-250MG APOSPC501326-5G
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molekylvægt: 222.136 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203755
CAS-nummer: 773873-90-8