4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501269-1G PC501269-250MG
APOSPC501269-1GEA 5400 DKK
APOSPC501269-1G APOSPC501269-250MG
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₃BrF₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348550
CAS-nummer: 1935411-18-9