5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501267-1G PC501267-250MG
APOSPC501267-1GEA 3530 DKK
APOSPC501267-1G APOSPC501267-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23702246
CAS-nummer: 1193385-18-0