4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501256-1G PC501256-5G
APOSPC501256-1GEA 1890 DKK
APOSPC501256-1G APOSPC501256-5G
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₃BrF₂N₂O₂
Molekylvægt: 253.001 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22375090
CAS-nummer: 626238-73-1