2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501234-1G PC501234-5G
APOSPC501234-1GEA 240 DKK
APOSPC501234-1G APOSPC501234-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08700290
CAS-nummer: 937606-78-5