6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501231-1G PC501231-250MG
APOSPC501231-1GEA 2950 DKK
APOSPC501231-1G APOSPC501231-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348528
CAS-nummer: 1935181-98-8