3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50123-1G PC50123-5G
APOSPC50123-1GEA 1160 DKK
APOSPC50123-1G APOSPC50123-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18415562
CAS-nummer: 103879-29-4