2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501229-1G PC501229-5G PC501229-10G
APOSPC501229-1GEA 632 DKK
APOSPC501229-1G APOSPC501229-5G APOSPC501229-10G
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
Molekylvægt: 206.012 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348526
CAS-nummer: 186309-73-9