4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC501223-1G
PC501223-250MG
PC501223-5G
APOSPC501223-1GEA
796
DKK
APOSPC501223-1G
APOSPC501223-250MG
APOSPC501223-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline
Formel:
C₇H₇BrFN Molekylvægt: 204.04 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26687842 CAS-nummer: 1540204-53-2 |