4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501218-1G PC501218-250MG PC501218-5G
APOSPC501218-1GEA 1430 DKK
APOSPC501218-1G APOSPC501218-250MG APOSPC501218-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.035 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348517
CAS-nummer: 1784897-62-6