3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501205-1G PC501205-250MG PC501205-5G
APOSPC501205-1GEA 610 DKK
APOSPC501205-1G APOSPC501205-250MG APOSPC501205-5G
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide
Formel: C₈H₅BrFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23711759
CAS-nummer: 1427431-58-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III