5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-2-nitrobenzene
PC501204-1G PC501204-25G
APOSPC501204-1GEA 915 DKK
APOSPC501204-1G APOSPC501204-25G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Molekylvægt: 250.022 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20527806
CAS-nummer: 1137869-91-0