3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-[3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501202-1G PC501202-250MG PC501202-5G
APOSPC501202-1GEA 4750 DKK
APOSPC501202-1G APOSPC501202-250MG APOSPC501202-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348503
CAS-nummer: 1448246-57-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III