3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501196-1G PC501196-5G PC501196-25G
APOSPC501196-1GEA 861 DKK
APOSPC501196-1G APOSPC501196-5G APOSPC501196-25G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15142928
CAS-nummer: 1174006-08-6