3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501169-1G PC501169-5G
APOSPC501169-1GEA 371 DKK
APOSPC501169-1G APOSPC501169-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111001
CAS-nummer: 872366-63-7