3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501154-1G PC501154-250MG PC501154-5G
APOSPC501154-1GEA 349 DKK
APOSPC501154-1G APOSPC501154-250MG APOSPC501154-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185620
CAS-nummer: 1214323-11-1