Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501140-100MG PC501140-1G PC501140-250MG
APOSPC501140-100MGEA 1090 DKK
APOSPC501140-100MG APOSPC501140-1G APOSPC501140-250MG
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Formel: C₁₀H₁₀BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348474
CAS-nummer: 1980044-80-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III