3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501118-1G PC501118-250MG PC501118-5G
APOSPC501118-1GEA 8020 DKK
APOSPC501118-1G APOSPC501118-250MG APOSPC501118-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₄I
Molekylvægt: 368.893 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348453
CAS-nummer: 1934724-90-9