4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501107-1G PC501107-250MG PC501107-5G
APOSPC501107-1GEA 436 DKK
APOSPC501107-1G APOSPC501107-250MG APOSPC501107-5G
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₇FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18826339
CAS-nummer: 757247-93-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III