2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501103-1G PC501103-250MG
APOSPC501103-1GEA 2950 DKK
APOSPC501103-1G APOSPC501103-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185779
CAS-nummer: 105003-99-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III