5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Diamino-5-bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC50108-1G PC50108-250MG
APOSPC50108-1GEA 3390 DKK
APOSPC50108-1G APOSPC50108-250MG
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₅BrF₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28515424
CAS-nummer: 1820706-93-1