3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]benzotrifluoride
PC50107-1G PC50107-250MG PC50107-5G
APOSPC50107-1GEA 4100 DKK
APOSPC50107-1G APOSPC50107-250MG APOSPC50107-5G
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₁₀H₉BrF₃NO₂
Molekylvægt: 312.083 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28515423
CAS-nummer: 1820664-98-9