4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC50106-1G PC50106-250MG PC50106-5G
APOSPC50106-1GEA 2840 DKK
APOSPC50106-1G APOSPC50106-250MG APOSPC50106-5G
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₃BrF₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28515422
CAS-nummer: 1820687-67-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III