5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501024-1G PC501024-250MG PC501024-100MG
APOSPC501024-1GEA 4880 DKK
APOSPC501024-1G APOSPC501024-250MG APOSPC501024-100MG
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₃BrClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01658359
CAS-nummer: 39215-09-3