4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluoro-2-nitrophenyl triflate, 5-Fluoro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}nitrobenzene
PC50101-1G PC50101-250MG PC50101-5G
APOSPC50101-1GEA 2360 DKK
APOSPC50101-1G APOSPC50101-250MG APOSPC50101-5G
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₃F₄NO₅S
Molekylvægt: 289.161 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541894
CAS-nummer: 722536-28-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III