4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501009-1G PC501009-250MG
APOSPC501009-1GEA 4580 DKK
APOSPC501009-1G APOSPC501009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₃BrF₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28154938
CAS-nummer: 1822861-98-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III