4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC500985-1G PC500985-5G
APOSPC500985-1GEA 1250 DKK
APOSPC500985-1G APOSPC500985-5G
4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22493415
CAS-nummer: 1314092-05-1