3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500935-1G PC500935-250MG PC500935-5G
APOSPC500935-1GEA 458 DKK
APOSPC500935-1G APOSPC500935-250MG APOSPC500935-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12768652
CAS-nummer: 864054-55-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III