3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500934-1G PC500934-250MG PC500934-5G
APOSPC500934-1GEA 2400 DKK
APOSPC500934-1G APOSPC500934-250MG APOSPC500934-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12807610
CAS-nummer: 1184667-43-3