3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500930-1G PC500930-250MG PC500930-5G
APOSPC500930-1GEA 2900 DKK
APOSPC500930-1G APOSPC500930-250MG APOSPC500930-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12807548
CAS-nummer: 467458-98-6