2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500919-1G PC500919-5G
APOSPC500919-1GEA 1480 DKK
APOSPC500919-1G APOSPC500919-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Molekylvægt: 183.155 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699093
CAS-nummer: 1160246-19-4