2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50087-1G PC50087-250MG
APOSPC50087-1GEA 2630 DKK
APOSPC50087-1G APOSPC50087-250MG
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂F₂N₂O₂
Molekylvægt: 160.078 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044323
CAS-nummer: 58602-02-1