2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50084-250MG PC50084-1G
APOSPC50084-250MGEA 1860 DKK
APOSPC50084-250MG APOSPC50084-1G
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂F₂N₂O₂
Smeltepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18802742
CAS-nummer: 60186-14-3