2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC500830-1G PC500830-5G
APOSPC500830-1GEA 1840 DKK
APOSPC500830-1G APOSPC500830-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Molekylvægt: 201.145 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09859324
CAS-nummer: 56935-77-4