2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-formyl-5-(trifluoromethyl)pyridine, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
PC50082-1G PC50082-250MG PC50082-5G
APOSPC50082-1GEA 1120 DKK
APOSPC50082-1G APOSPC50082-250MG APOSPC50082-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₃NO
Molekylvægt: 209.553 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10696242
CAS-nummer: 934279-60-4